(±)-7-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33300-25
33300-50
33300-100
33300-250
CAYM33300-25EA
133
EUR
CAYM33300-25
CAYM33300-50
CAYM33300-100
CAYM33300-250
(±)-7-HDoHE
(±)-7-HDoHE
Formule:
C₂₂H₃₂O₃ |
Numéro CAS:
90780-55-5 ONU: 1170 ADR: 3,II |