Imprimer
(±)-10-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33400-25 33400-50 33400-100 33400-250
CAYM33400-25EA 133 EUR
CAYM33400-25 CAYM33400-50 CAYM33400-100 CAYM33400-250
(±)-10-HDoHE
(±)-10-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 90780-50-0