Imprimer
(±)-13-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33500-25 33500-50 33500-100 33500-250
CAYM33500-25EA 98.1 EUR
CAYM33500-25 CAYM33500-50 CAYM33500-100 CAYM33500-250
(±)-13-HDoHE
(±)-13-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 90780-53-3
ONU: 1170
ADR: 3,II