Imprimer
(±)-20-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33750-25 33750-50 33750-100 33750-250
CAYM33750-25EA 133 EUR
CAYM33750-25 CAYM33750-50 CAYM33750-100 CAYM33750-250
(±)-20-HDoHE
(±)-20-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 90906-41-5