Imprimer
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15344.03 A15344.09 A15344.14
A15344.03EA 34.5 EUR
A15344.03 A15344.09 A15344.14
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Purity: 97% CAS No.: 16069-36-6 Molecular Formula: C20H36O6 Formula Weight: 372.50 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1130529 Merck Reference: 14,2602 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005099
Formule: C₂₀H₃₆O₆
Point de fusion: 46…53 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005099
Numéro CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2602