Imprimer
Phosphite de triallyle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
17484.09 17484.18 17484.30
17484.09EA 89.2 EUR
17484.09 17484.18 17484.30
Phosphite de triallyle
Phosphite de triallyle
CAS No.: 102-84-1 Molecular Formula: C9H15O3P Formula Weight: 202.19 Flash Point: 86°(187°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Strong Boiling Point: 84°/12mm Beilstein Reference: 1705535 UN No.: 3278 MDL No.: MFCD00014948
Formule: C₉H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 84 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014948
Numéro CAS: 102-84-1
EINECS: 203-060-8
ONU: 3278
ADR: 6.1,III