Imprimer
Chlorophosphite de diéthyle 90% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
114250250 114251000
ACRO114250250EA 111 EUR
ACRO114250250 ACRO114251000
Chlorophosphite de diéthyle 90% tech.
Chlorophosphite de diéthyle
Formule: C₄H₁₀ClO₂P
MW: 156.55 g/mol
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: <1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009074
Numéro CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
ONU: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %