O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A19188.06
A19188.14
A19188.06EA
98.2
EUR
A19188.06
A19188.14
O-Methylhydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 593-56-6
Molecular Formula: CH3ONH2.HCl
Formula Weight: 83.52
Melting Point: ca 148° dec.
Beilstein Reference: 3589723
Merck Reference: 14,5989
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012951
Formule:
CH₆ClNO Point de fusion: ∼ 148 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012951 Numéro CAS: 593-56-6 EINECS: 209-798-7 ONU: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,5989 |