Imprimer
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98,0 N_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
I0387-1G I0387-5G
TCIAI0387-1GEA 129 EUR
TCIAI0387-1G TCIAI0387-5G
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98,0 N_ASSAY_METHOD
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClNO
MW: 125.6000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060208
Numéro CAS: 6084-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f35bd2c58d2151cc177d40e375c2c58e360f78&vid=14f35bd2c58d2151cc177d40e375c2c58e360f78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C