Imprimer
2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle 90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 139 EUR
ACRO367010100 ACRO367010500
2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle 90%
2-Oxocyclohexanecarboxylate de méthyle
Formule: C₈H₁₂O₃
Point d'ébullition: 50 °C (,2 mmHg)
Densité: 1,109 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077699
Numéro CAS: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers