Imprimer
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 20.8 EUR
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (11 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001631
Numéro CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %