Imprimer
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylammonium chloride
L05861.03 L05861.06
L05861.03EA 81.9 EUR
L05861.03 L05861.06
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate 98%
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 2086-26-2 Molecular Formula: C7H8N2O3.HCl Formula Weight: 204.61 Odour: Nearly Odourless Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 3709565 MDL No.: MFCD00012954
Formule: C₇H₉ClN₂O₃
Point de fusion: ∼ 215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012954
Numéro CAS: 2086-26-2
EINECS: 218-228-6