Imprimer
Isocyanure de 2,6-xylyle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
20748.03 20748.06
20748.03EA 133 EUR
20748.03 20748.06
Isocyanure de 2,6-xylyle
Isocyanure de 2,6-xylyle
CAS No.: 2769-71-3 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Physical Form: Crystalline Odour: Unpleasant Melting Point: 73-74° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013479
Formule: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013479
Numéro CAS: 2769-71-3
EINECS: 220-459-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III