Imprimer
Acide mucobromique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15998.22 A15998.36
A15998.22EA 90.8 EUR
A15998.22 A15998.36
Acide mucobromique ≥98%
Acide mucobromique
Purity: 98+% CAS No.: 488-11-9 Molecular Formula: C4H2Br2O3 Formula Weight: 257.88 Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 1705707 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00063745
Formule: C₄H₂Br₂O₃
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063745
Numéro CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
ONU: 3261
ADR: 8,III