Imprimer
Acide mucobromique 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
128051000 128055000
ACRO128051000EA 98.2 EUR
ACRO128051000 ACRO128055000
Acide mucobromique 99+%
Acide mucobromique
Formule: C₄H₂Br₂O₃
MW: 257.88 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063745
Numéro CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %