Imprimer
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26330.ME H26330.27
H26330.MEEA 80.7 EUR
H26330.ME H26330.27
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Purity: 95% CAS No.: 111544-93-5 Molecular Formula: C13H14Cl2O4 Formula Weight: 305.16 MDL No.: MFCD00831103
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831103
Numéro CAS: 111544-93-5
EINECS: None