Imprimer
Acide aminoiminomethanesulfinique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
119720100 119721000 119725000
ACRO119720100EA 23.7 EUR
ACRO119720100 ACRO119721000 ACRO119725000
Acide aminoiminomethanesulfinique 99%
Acide aminoiminomethanesulfinique
Formule: CH₄N₂O₂S
MW: 108.12 g/mol
Point de fusion: 126 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002397
Numéro CAS: 1758-73-2
ONU: 3341
ADR: 4.2 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Impurity ≤0.2 % Thiourea