Imprimer
3-Aminopropylmethylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 181 EUR
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
3-Aminopropylmethylamine 99%
3-Aminopropylmethylamine
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 139…141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008209
Numéro CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
ONU: 2922
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %