Imprimer
Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 125 EUR
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique
Formule: C₇H₁₄O₅
MW: 178.1831 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044098
Numéro CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
ONU: 3265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)