Imprimer
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
20473.0600 20473.2600 20473.3600
KRAF20473.0600EA 143 EUR
KRAF20473.0600 KRAF20473.2600 KRAF20473.3600
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate pour analyses
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate
Formule: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150288
Numéro CAS: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2