Imprimer
2',7'-Dichlorofluorescéine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 65.6 EUR
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescéine
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005047
Numéro CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6