Imprimer
Acide cyclopropylacetique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L09416.03 L09416.06
L09416.03EA 86.3 EUR
L09416.03 L09416.06
Acide cyclopropylacetique ≥97%
Acide cyclopropylacetique
Purity: 97% CAS No.: 5239-82-7 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 2323311 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041544
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 189…191 °C
Densité: 1.076
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041544
Numéro CAS: 5239-82-7
ONU: 3265
ADR: 8,II