Bromure d'octyltriméthylammonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Trimethyl-1-octylammonium bromide
L08610.06
L08610.14
L08610.22
L08610.06EA
38.1
EUR
L08610.06
L08610.14
L08610.22
Bromure d'octyltriméthylammonium ≥97%
Bromure d'octyltriméthylammonium
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Formule:
C₁₁H₂₆BrN Point de fusion: 220…222 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051873 Numéro CAS: 2083-68-3 |