Bromure de décyltriméthylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L12144.09
L12144.18
L12144.09EA
49.3
EUR
L12144.09
L12144.18
Bromure de décyltriméthylammonium ≥98%
Bromure de décyltriméthylammonium
Purity: 98%
CAS No.: 2082-84-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Formula Weight: 280.30
Melting Point: 243-245°
Beilstein Reference: 3915222
Formule:
C₁₃H₃₀BrN Point de fusion: 243…245 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041973 Numéro CAS: 2082-84-0 EINECS: 218-219-7 |