Imprimer
Bromure de décyltriméthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
406230250 406231000
ACRO406230250EA 74.5 EUR
ACRO406230250 ACRO406231000
Bromure de décyltriméthylammonium 99%
Bromure de décyltriméthylammonium
Formule: C₁₃H₃₀BrN
Point de fusion: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041973
Numéro CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %