2-Propylrésorcinol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H27024.06
H27024.03
H27024.06EA
268
EUR
H27024.06
H27024.03
2-Propylrésorcinol ≥98%
2-Propylrésorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 13331-19-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 135°(275°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 280°
MDL No.: MFCD00100568
Formule:
C₉H₁₂O₂ Point d'ébullition: 280 °C Point de fusion: 101…105 °C Point d'éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100568 Numéro CAS: 13331-19-6 |