Imprimer
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
304430050 304430250
ACRO304430050EA 51.6 EUR
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 80 °C (15 mmHg)
Densité: 1.298 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064327
Numéro CAS: 86087-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)