Imprimer
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 69.2 EUR
8.40074.0010 8.40074.0050
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol