Imprimer
Hydroxylammonium chlorure 7% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
01720.5000 01720.2000 01720.3000
KRAF01720.5000EA 202 EUR
KRAF01720.5000 KRAF01720.2000 KRAF01720.3000
Hydroxylammonium chlorure 7% en solution aqueuse, très pur
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 1789
ADR: 8,III