Imprimer
Hydroxylammonium chlorure 45 g/l dans l'éthanol dénaturé
Fournisseur: Bernd Kraft
20155.2700 20155.3700 20155.4700
KRAF20155.2700EA 0 EUR
KRAF20155.2700 KRAF20155.3700 KRAF20155.4700
Hydroxylammonium chlorure 45 g/l dans l'éthanol dénaturé
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2