Imprimer
Hexaborure de gadolinium ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39225.03 39225.06
39225.03EA 53.6 EUR
39225.03 39225.06
Hexaborure de gadolinium ≥99.5% (base métaux)
Hexaborure de gadolinium
Purity: 99.5% CAS No.: 12008-06-9 Molecular Formula: GdB6 Formula Weight: 222.12 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049942
Formule: B₆Gd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049942
Numéro CAS: 12008-06-9
EINECS: 234-530-0