Imprimer
Mesoxalate de diéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
114430050 114430250
ACRO114430050EA 47.3 EUR
ACRO114430050 ACRO114430250
Mesoxalate de diéthyle 95%
Mesoxalate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C (760 mmHg)
Densité: 1.142 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009121
Numéro CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %