N-Méthylhydroxylammonium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L02202.06
L02202.14
L02202.06EA
52.3
EUR
L02202.06
L02202.14
N-Méthylhydroxylammonium chlorure 98%
N-Méthylhydroxylammonium chlorure
Purity: 98%
CAS No.: 4229-44-1
Molecular Formula: CH3NHOH.HCl
Formula Weight: 83.52
Melting Point: 80-86°
Beilstein Reference: 3541409
Formule:
CH₆ClNO Point de fusion: 80…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012597 Numéro CAS: 4229-44-1 EINECS: 224-181-2 |