3-(Méthylthio)propionate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
Methyl3-(methylthio)propionate
A10649.14
A10649.22
A10649.36
A10649.14EA
32.6
EUR
A10649.14
A10649.22
A10649.36
3-(Méthylthio)propionate de méthyle ≥98%
3-(Méthylthio)propionate de méthyle
Purity: 98%
CAS No.: 13532-18-8
Molecular Formula: C5H10O2S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 72-73°/11mm
Beilstein Reference: 1745077
MDL No.: MFCD00008565
Formule:
C₅H₁₀O₂S Point d'ébullition: 72…73 °C (11 mmHg) Densité: 1.074 Point d'éclair: 72 °C (161 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008565 Numéro CAS: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |