Imprimer
Carbure d'hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr) (max. 1% Zr)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12567.09 12567.18 12567.30
12567.09EA 94.8 EUR
12567.09 12567.18 12567.30
Carbure d'hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr) (max. 1% Zr)
Carbure d'hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 12069-85-1 Molecular Formula: CHf Formula Weight: 190.54 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 12.2 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 3890° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016126
Formule: CHf
MW: 190.54 g/mol
Point de fusion: 3890 °C
Densité: 12.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016126
Numéro CAS: 12069-85-1
EINECS: 235-114-1
ONU: 3178
ADR: 4.1 III