Imprimer
Methyl phenylglyoxylate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
126370250 126370050
ACRO126370250EA 83.9 EUR
ACRO126370250 ACRO126370050
Methyl phenylglyoxylate 99%
Methyl phenylglyoxylate
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 246…248 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008443
Numéro CAS: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test