Imprimer
Potassium permanganate 0,2 g/l en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
14576.2700 14576.3700
KRAF14576.2700EA 50.7 EUR
KRAF14576.2700 KRAF14576.3700
Potassium permanganate 0,2 g/l en solution aqueuse pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III