Imprimer
Potassium permanganate 6% solution saturée dans le eau pour la détermination des chlorures dans le fromage selon Erbacher
Fournisseur: Bernd Kraft
16283.2700 16283.3100 16283.4100
KRAF16283.2700EA 0 EUR
KRAF16283.2700 KRAF16283.3100 KRAF16283.4100
Potassium permanganate 6% solution saturée dans le eau pour la détermination des chlorures dans le fromage selon Erbacher
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III