Imprimer
Potassium permanganate 25,8 g/l en solution aqueuse stabilisé pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
04502.2700 04502.3100 04502.4100
KRAF04502.2700EA 0 EUR
KRAF04502.2700 KRAF04502.3100 KRAF04502.4100
Potassium permanganate 25,8 g/l en solution aqueuse stabilisé pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III