Imprimer
3-Methylbenzamidoxime
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
13057-500 13057-1 13057-5
CAYM13057-500EA 64.5 EUR
CAYM13057-500 CAYM13057-1 CAYM13057-5
3-Methylbenzamidoxime
3-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00833266
Numéro CAS: 40067-82-1