Imprimer
4-Aminobenzamidoxime
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 56.8 EUR
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxime
4-Aminobenzamidoxime
Formule: C₇H₉N₃O
Numéro MDL: MFCD08061151
Numéro CAS: 277319-62-7