Imprimer
Acétonitrile ≥99.9% pour HPLC, pour qualité gradient UV lointain
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H33387.AU H33387.0F
H33387.AUEA 126 EUR
H33387.AU H33387.0F
Acétonitrile ≥99.9% pour HPLC, pour qualité gradient UV lointain
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM