Imprimer
Réactif de Nessler
Fournisseur: Lovibond
Danger
465200 465201
LOVI465200EA 24.5 EUR
LOVI465200 LOVI465201
Réactif de Nessler
Réactif de Nessler
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00049656
Numéro CAS: 7783-33-7
ONU: 2922
ADR: 8,II