Imprimer
Potassium permanganate 0.001 mol/l (0.005 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
20118.2700 20118.3700 20118.4700 20118.5400
KRAF20118.2700EA 0 EUR
KRAF20118.2700 KRAF20118.3700 KRAF20118.4700 KRAF20118.5400
Potassium permanganate 0.001 mol/l (0.005 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824