Imprimer
Diisopropylamine pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
18618.2700 18618.3700 18618.4700
KRAF18618.2700EA 0 EUR
KRAF18618.2700 KRAF18618.3700 KRAF18618.4700
Diisopropylamine pour la synthèse
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219