Imprimer
2-Bromo-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3099-25G B3099-5G
TCIAB3099-25GEA 237 EUR
TCIAB3099-25G TCIAB3099-5G
2-Bromo-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Numéro MDL: MFCD00070749
Numéro CAS: 202865-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&vid=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %