Imprimer
Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse pour la détermination du mercure
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
20111.2000 20111.3000 20111.5020
KRAF20111.2000EA 65.4 EUR
KRAF20111.2000 KRAF20111.3000 KRAF20111.5020
Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse pour la détermination du mercure
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2