Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, USP, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
USP32408 USP32420 USP32428 USP32438 USP32448 USP32454 USP32462
BRNDUSP32408EA 70.4 EUR
BRNDUSP32408 BRNDUSP32420 BRNDUSP32428 BRNDUSP32438 BRNDUSP32448 BRNDUSP32454 BRNDUSP32462
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, USP, BLAUBRAND®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, classe A, conformité certifiée.
  • Avec certificat individuel USP
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, bouchon en PP (sauf éprouvettes de capacité 500 et 1000 ml, bouchon en PE)
  • Trait de jauge aux graduations, marques et inscriptions majeures, avec inscription très contrastée en émail bleu
* Hauteur sans bouchon.
Certifications: DIN EN ISO 4788.