Imprimer
Harnais, Ropax
Fournisseur: Honeywell Safety
Miller® Ropax
113-1274EA 598 EUR
113-1274
Harnais, Ropax
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Ce harnais est idéal pour les accès aux sites industriels avec des cordes, les sauvetages et les forces spéciales. Il peut être utilisé en association avec une sellette et un ascendeur.
  • Les sangles en polyester noir et les composants en acier inoxydable offrent une durabilité optimale et une excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
  • La position de la suspension triangulaire répartit les forces entre les sangles des jambes et la ceinture sur 4 points de pression
  • L'élingue à sangle amovible située sur les sangles de la poitrine positionne l'ascendeur correctement en position verticale afin de faciliter l'ascension
EN 358, EN 813, EN 361
Certifications: EN 358, EN 813, EN 361