Imprimer
Appareils de mesure pH/mV/°C, portables, Portavo® 902 et 904/904 ATEX
Fournisseur: KNICK
902PH 904PH 904SET-PH 904XPHSET
665-0288EA 956 EUR
665-0288 665-0289 662-1869 KNIC904XPHSET
Appareils de mesure pH/mV/°C, portables, Portavo® 902 et 904/904 ATEX
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure intuitifs et portables avec entrées de capteur analogique et numérique sont parfaits pour les mesures quotidiennes de routine du pH, de la température et de la tension. Leur polyvalence, leur robustesse et le large choix de capteurs disponibles en font le produit idéal pour les applications de laboratoire et de développement de procédés. Étanchéité IP 66/IP 67.
  • Boîtier en plastique renforcé pour les applications industrielles difficiles
  • Le capot intégré protège l’écran et sert de support de laboratoire
  • Avec entrée de capteur analogique (DIN) et entrée numérique Memosens® qui permettent que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive, à savoir via une connexion sans contact
  • L’étui de capteur intégré (boîte de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s’abîme
  • L’écran en verre transparent résistant aux rayures est facile à lire, même après des années d’utilisation
  • Contrôle automatique de l’état de l’équipement et de l’électrode; information sur les données de l’électrode et des fréquences de calibration
  • Grâce à Memosens® sauvegarder dans l’électrode toutes les informations sur la vie de l’électrode (historique d’étalonnage, durée de fonctionnement, durée de vie restante, charge de l’électrode, cycles SIP & CIP,…)
Le Portavo® 904 comprend en outre un enregistreur de données d'une capacité de 5000 valeurs, un port micro USB pour la connexion à un ordinateur, une source d'alimentation, le logiciel PC Paraly 112 et un accumulateur lithium-ion.
L'appareil Portavo® 904 ATEX est le seul analyseur portable homologué ATEX (zone 0/1). Il peut être utilisé dans les zones dangereuses. L'instrument est fourni avec les certificats correspondants. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur le site Web Knick.
Information de livraison: fourni avec 4 piles AA, un manuel, une sangle de transport et un certificat. L'appareil Portavo® 904 comprend également un câble USB (1,5 m) et un logiciel. Tous les dispositifs (à l'exception du kit) sont livrés sans les électrodes, lesquelles doivent être commandées séparément.
Les kit Portavo® 902/904 comprennent le pH-mètre Portavo® 902 ou 904, l’électrode de pH numérique en verre SE102-MS avec capteur de température PT1000, le câble Memosens® CA/MS-001XFA-L (1,5 m), la mallette de transport et les solutions tampons.
Le kit Portavo® 904 ATEX comprend le pH-mètre Portavo® 904 ATEX, l'électrode de pH numérique en verre SE554X/1-NMSN avec capteur de température PT1000, le câble Memosens® CA/MS-001XFA-L (1,5 m), la mallette de transport et les solutions tampons.